Learn More
HPGDS Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 22522-1-AP-20UL
Codice prodotto. 16831965
  • 145.00€ / 20µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PGDS is a sigma class glutathione-S-transferase family member. The enzyme catalyzes the conversion of PGH2 to PGD2 and plays a role in the production of prostanoids in the immune system and mast cells. The presence of this enzyme can be used to identify the differentiation stage of human megakaryocytes. Prostaglandin-D synthase is a sigma class glutathione-S-transferase family member. The enzyme catalyzes the conversion of PGH2 to PGD2 and plays a role in the production of prostanoids in the immune system and mast cells. The presence of this enzyme can be used to identify the differentiation stage of human megakaryocytes.
Specifica
Specifica
HPGDS
Polyclonal
Unconjugated
HPGDS
Glutathione S transferase, GST class sigma, GSTS, H PGDS, HPGDS, PGDS, Prostaglandin H2 D isomerase, PTGDS2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
27306, 54486
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O60760, Q9JHF7
HPGDS
HPGDS Fusion Protein Ag18290
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt