Learn More
HPI 1, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18768617
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18768617
Marca: Tocris Bioscience 3839/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Inhibits Hedgehog signaling
Hedgehog (Hh) signaling inhibitor. Inhibits Sonic hedgehog (Shh)-, SAG- and Gli-induced Hh pathway activation in Shh-LIGHT2 cells (IC50 values are 1.5, 1.5, 4 and 6 μM for Shh-, SAG-, Gli2- and Gli1-induced activation). Also inhibits Hh pathway activation in SmoM2-LIGHT cells (IC50 = 2.5 μM); inhibits the proliferation of cerebellar granule neuron precursors expressing SmoM2. Does not inhibit Wnt signaling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 599150-20-6
Formula molecolare C27H29NO6
Molecular Weight (g/mol) 463.53
InChI Key ZXSWZQSYZYMZKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hpi-1, hpi 1, 2-methoxyethyl 4-3-hydroxyphenyl-7-2-methoxyphenyl-2-methyl-5-oxo-4,6,7,8-tetrahydro-1h-quinoline-3-carboxylate, 2-methoxyethyl 4-3-hydroxyphenyl-7-2-methoxyphe nyl-2-methyl-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline, 2-methoxyethyl 4-3-hydroxyphenyl-7-2-methoxyphenyl-2-methyl-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydro-3-quinolinecarboxylate, 2-methoxyethyl 4-3-hydroxyphenyl-7-2-methoxyphenyl-2-methyl-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxylate, 1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-3-hydroxyphenyl-7-2-methoxyphenyl-2-methyl-5-oxo-3-quinolinecarboxylic acid 2-methoxyethyl ester, 2-methoxyethyl 4-3-hydroxyphenyl-7-2-methoxyphenyl-2-methyl-5-oxo-1,4,6,7, 8-pentahydroquinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylic acid, 1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-3-hydroxyphenyl-7-2-methoxyphenyl-2-methyl-5-oxo-, 2-methoxyethyl ester
PubChem CID 2926768
IUPAC Name 2-methoxyethyl 4-(3-hydroxyphenyl)-7-(2-methoxyphenyl)-2-methyl-5-oxo-4,6,7,8-tetrahydro-1H-quinoline-3-carboxylate
SMILES CC1=C(C(C2=C(N1)CC(CC2=O)C3=CC=CC=C3OC)C4=CC(=CC=C4)O)C(=O)OCCOC
Specifica
Materiale o nome chimico HPI 1
Quantità 10 mg
Peso formulazione 463.52
Percent Purity >95%