missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HPI 1, Tocris Bioscience™
Inhibits Hedgehog signaling
Marca: Tocris Bioscience 3839/10
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Hedgehog (Hh) signaling inhibitor. Inhibits Sonic hedgehog (Shh)-, SAG- and Gli-induced Hh pathway activation in Shh-LIGHT2 cells (IC50 values are 1.5, 1.5, 4 and 6 μM for Shh-, SAG-, Gli2- and Gli1-induced activation). Also inhibits Hh pathway activation in SmoM2-LIGHT cells (IC50 = 2.5 μM); inhibits the proliferation of cerebellar granule neuron precursors expressing SmoM2. Does not inhibit Wnt signaling.Specifica
| HPI 1 | |
| C27H29NO6 | |
| hpi-1, hpi 1, 2-methoxyethyl 4-3-hydroxyphenyl-7-2-methoxyphenyl-2-methyl-5-oxo-4,6,7,8-tetrahydro-1h-quinoline-3-carboxylate, 2-methoxyethyl 4-3-hydroxyphenyl-7-2-methoxyphe nyl-2-methyl-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline, 2-methoxyethyl 4-3-hydroxyphenyl-7-2-methoxyphenyl-2-methyl-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydro-3-quinolinecarboxylate, 2-methoxyethyl 4-3-hydroxyphenyl-7-2-methoxyphenyl-2-methyl-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxylate, 1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-3-hydroxyphenyl-7-2-methoxyphenyl-2-methyl-5-oxo-3-quinolinecarboxylic acid 2-methoxyethyl ester, 2-methoxyethyl 4-3-hydroxyphenyl-7-2-methoxyphenyl-2-methyl-5-oxo-1,4,6,7, 8-pentahydroquinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylic acid, 1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-3-hydroxyphenyl-7-2-methoxyphenyl-2-methyl-5-oxo-, 2-methoxyethyl ester | |
| CC1=C(C(C2=C(N1)CC(CC2=O)C3=CC=CC=C3OC)C4=CC(=CC=C4)O)C(=O)OCCOC | |
| 463.53 | |
| 463.52 |
| 599150-20-6 | |
| 10mg | |
| ZXSWZQSYZYMZKS-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-methoxyethyl 4-(3-hydroxyphenyl)-7-(2-methoxyphenyl)-2-methyl-5-oxo-4,6,7,8-tetrahydro-1H-quinoline-3-carboxylate | |
| 2926768 | |
| >95% |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto