Learn More
SCAT™ HPLC Air Valve, for PFAS Analytic
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
10 Pk.
8 Pk.
Dimensione della confezione:
1 foglio
10 sets
8 sets
Descrizione
- With Luer-Lock connection for gassing the solvents and change indicator for timely change.
- Made of PP for PFAS analysis of polyfluorinated chemicals (formerly: PFC)
- UNF 1/4 in. 28G thread size fits to any SCA PFAS-Analytic Safety Cap for PFAS Analysis
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SCAT Safety Caps for PFAS-Analytic |
| Materiale | PP |
| Dimensioni filo | UNF 1/4 in. 28G |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC analysis |
| Tipo | Valve |
| Quantità | 1 Ea. |
| Colore | Red, Green |