Learn More
SCAT™ HPLC Air Valve, for PFAS Analytic
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-200026279 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
10 Pk.
8 Pk.
Dimensione della confezione:
1 foglio
10 sets
8 sets
Product Code. 18686458
Brand: SCAT™ 317011
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
The SCAT air valve blocks harmful vapours and ensures safe pressure equalisation in the storage tanks of your HPLC. Solvent mixtures remain stable: thanks to closed system without evaporation.
  • With Luer-Lock connection for gassing the solvents and change indicator for timely change.
  • Made of PP for PFAS analysis of polyfluorinated chemicals (formerly: PFC)
  • UNF 1/4 in. 28G thread size fits to any SCA PFAS-Analytic Safety Cap for PFAS Analysis
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) SCAT Safety Caps for PFAS-Analytic
Materiale PP
Dimensioni filo UNF 1/4 in. 28G
Da utilizzare con (applicazione) HPLC analysis
Tipo Valve
Quantità 1 Ea.
Colore Red, Green