Learn More
Thermo Scientific HPLC COLUMN HYPERREZ XP PARTICLEsize 8µm 250mm x 4.6mm I.D.
Marca:  Thermo Scientific 68008-254680
HPLC COLUMN HYPERREZ XP PARTICLEsize 8µm 250mm x 4.6mm I.D.
Codice prodotto. 11587541
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1751.33€
    1695.46€ / Pezzo
    Risparmia 55.87€
    3% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-02-2026