Learn More
Macherey-Nagel™ HPLC Columns
Codice prodotto. 10740523 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Carico di carbonio:
10%
4%
6.5%
8%
8.5%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10740523
Marca: Macherey-Nagel™ 720956.46
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
HPLC Columns
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Surface Area 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L11
Fase stazionaria Phenyl (Ph)
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 8%
Tipo di colonna Mixed Mode
Con tappo No
Fase Reversed Phase and Ion-Pairing
Tipo Column