Learn More
Macherey-Nagel™ HPLC Columns
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Carico di carbonio:
10%
4%
6.5%
8%
8.5%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
HPLC Columns
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione del poro | 100 Å |
| Surface Area | 350 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L11 |
| Vedi altri risultati |