Learn More
Justrite™ HPLC Poly Manifold for Quick-Disconnect Disposal Cans
Click to view available options
Include:
Tappo per porte inutilizzate, collettore a distacco rapido in acciaio inox
Tappo per porte inutilizzate, collettore a distacco rapido in polipropilene
Tappo per porte inutilizzate, collettore con attacco per impilatore in acciaio inox
Materiale:
Acciaio inox, polipropilene, Polypropylene
Polipropilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For use with Justrite™ Centura Quick-Disconnect HPLC Safety Disposal Cans
- Consente di collegare fino a sei linee di scarico per collettore da processi HPLC a un singolo raccordo di aspirazione
- Sei porte 1/4-28 e una porta NPT da 3/8 pollici e tappi per le porte inutilizzate
- Tipo filettato per accogliere filettature 1/4-28 di raccordi a pressione disponibili separatamente
- È possibile utilizzare collettori multipli su un contenitore a scollegamento rapido personalizzato finché una disconnessione non rimane inutilizzata per permettere lo sfiato
- Il cod. prod. 19-412-604 ha un collegamento per impilaggio per poterlo fissare sopra il cod. prod. 19-412-602 o 19-412-603; consente di collegare fino a 12 linee a un contenitore di smaltimento
- Raccordi venduti separatamente (vedere 19-412-605, -606)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | US OSHA, NFPA codice 30 |
| Product Type | Bidone di sicurezza a distacco rapido |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per bidoni di sicurezza a distacco rapido in HPLC Justrite™ Centura |
| Materiale | Acciaio inox, polipropilene, Polypropylene |
| Include | Tappo per porte inutilizzate, collettore a distacco rapido in acciaio inox |
| Quantità | Ciascuno |
| Dimensions | 7 x 5 x 4.5 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 17.8 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5 in. |
| Vedi altri risultati |