Learn More
SCAT™ Set di alimentazione e rifiuti HPLC, V2.0
Il pacchetto completo per tutti i sistemi HPLC / UHPLC.
Marca: SCAT™ 307337
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.88500kg
Descrizione
- Protegge il tuo sistema dalla contaminazione
- Mantiene stabili le miscele di solventi
- Materiali ad alte prestazioni con eccellente resistenza chimica Il set di sicurezza collega i tubi in modo sicuro e blocca i vapori pericolosi.
Le valvole dell'aria e i filtri di scarico forniscono un'equalizzazione sicura della pressione senza sotto o sovrapressione nelle bottiglie di solvente e nei contenitori di rifiuti
Specifica
Il set comprende 4× SafetyCap III V2.0 GL 45, 4× bottiglie di vetro trasparente da 1 litro GL 45, 1× contenitore per rifiuti in PE-HD da 5 litri GL 45, 1× SafetyWasteCap V2.0 GL 45 (4× attacco dia. 2,3 - 3,2 mm; 1× attacco dia. 6. 4 - 9 mm), 10× tappo cieco per collegamento capillare, 1× connettore per tubo angolato 9,5 - 10 mm, 2× connettore per tubo diritto 6 - 8 mm, 1× filtro di scarico taglia M, 5× raccordo viola Ø 2,3 mm, 5× raccordo blu Ø 3,2 mm, 5× raccordo giallo Ø 3,2 mm, 5× raccordo verde Ø 1,6 mm. | |
HPLC System | |
Qualsiasi sistema HPLC | |
Set di alimentazione e scarico HPLC, V2.0, adatto a tutti i sistemi HPLC |