Learn More
SCAT Set di alimentazione HPLC, V2.0
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
1 L
Colore:
Brown
Marrone
Trasparente
Materiale:
Glass (Round)
Glass (Square)
Glass (Youtility)
Canali dei solventi:
1
2
3
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
- Sistema personalizzato con componenti di alta qualità
- SafetyCaps del produttore premium SCAT
- Bottiglie da laboratorio
- Prezzo interessante rispetto all'acquisto singolo
- Pronto per l'uso, non sono necessari altri componenti
SCAT offre un sistema completo per l'approvvigionamento e lo smaltimento sicuro dei solventi in ambito analitico. Tutti i prodotti sono compatibili attraverso le generazioni e perfettamente abbinati tra loro. Questo fa di SCAT il sistema n. 1 per la sicurezza dei solventi!
Specifica
Specifica
| Descrizione | Set di fornitura HPLC I, V2.0: 1 x tappo di sicurezza I GL45, 1x bottiglia da laboratorio da 1000 mL rotonda & in vetro trasparente + 1 capillare da 1,5 m con diametro esterno di 3,2 mm, 1 filtro di aspirazione in PTFE + valvola di sfiato (317010) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Qualsiasi sistema HPLC |
| Tipo | Kit I |
| Canali dei solventi | 1 |
| Materiale | Glass (Round) |
| Include | 1 x SafetyCap I GL45, 1x 1000 mL bottiglia da laboratorio rotonda & vetro chiaro + 1 x 1,5 m capillare 3,2 mm OD, 1 x filtro d'aspirazione PTFE + valvola d'aria (317010) |
| Colore | Trasparente |
| Dimensioni filo | GL45 |
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |