Learn More
SCAT Set di alimentazione HPLC, V2.0
Codice prodotto. 16453799 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
1 L
Colore:
Brown
Marrone
Trasparente
Materiale:
Glass (Round)
Glass (Square)
Glass (Youtility)
Canali dei solventi:
1
2
3
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 16453799
Marca: SCAT 307347
I set di alimentazione HPLC, V2.0 sono combinazioni per l'alimentazione senza contaminazione di sistemi HPLC con solventi. I set sono composti da un flacone da laboratorio, un SafetyCap SCAT con filettatura GL 45 e da capillari, filtri di aspirazione e valvole per l'aria.
  • Sistema personalizzato con componenti di alta qualità
  • SafetyCaps del produttore premium SCAT
  • Bottiglie da laboratorio
  • Prezzo interessante rispetto all'acquisto singolo
  • Pronto per l'uso, non sono necessari altri componenti
SCAT offre un sistema completo per l'approvvigionamento e lo smaltimento sicuro dei solventi in ambito analitico. Tutti i prodotti sono compatibili attraverso le generazioni e perfettamente abbinati tra loro. Questo fa di SCAT il sistema n. 1 per la sicurezza dei solventi!
Specifica
Descrizione Set di fornitura HPLC III, V2.0, 1 x tappo di sicurezza III GL45, 1 bottiglia da laboratorio da 1000 mL, Youtility & vetro trasparente + 3 x 1,5 m capillare da 3,2 mm OD, 3 x filtro di aspirazione PTFE + valvola di sfiato (317010)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Qualsiasi sistema HPLC
Tipo Kit III
Canali dei solventi 3
Materiale Glass (Youtility)
Include 1 x SafetyCap I GL45, 1x 1000 mL flacone da laboratorio Youtility & vetro chiaro + 3 x 1,5 m capillari 3,2 mm OD, 3 x filtri di aspirazione PTFE + valvola dell'aria (317010)
Colore Trasparente
Dimensioni filo GL45
Capacità (sistema metrico) 1 L