Learn More
SCAT™ Set di alimentazione e rifiuti HPLC, V2.0
Il pacchetto completo per tutti i sistemi HPLC / UHPLC.
Marca: SCAT™ 307447
622.96 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.28000kg
Descrizione
- Protegge il tuo sistema dalla contaminazione
- Mantiene stabili le miscele di solventi
- Materiali ad alte prestazioni con eccellente resistenza chimica Il set di sicurezza collega i tubi in modo sicuro e blocca i vapori pericolosi.
Le valvole dell'aria e i filtri di scarico forniscono un'equalizzazione sicura della pressione senza sotto o sovrapressione nelle bottiglie di solvente e nei contenitori di rifiuti
Specifica
4 x tappo di sicurezza III, GL45, 4 x valvola dell'aria, 1 x tappo di sicurezza per rifiuti, S60/61, a conduzione elettrostatica, 1 x Filtro di scarico M, V3.0, con paraspruzzi e indicatore di sostituzione, 1 x tanica da 5 litri, PE-HD-EL, 1 x Cavo di messa a terra, 2 x morsetto, 1,5 m, 4 x Bottiglia da laboratorio DURAN, GL45, 1000 mL, vetro trasparente e rotonda, con tappo e anello di versamento, 5 x raccordo PFA con ghiera integrata, 2,3 mm OD, viola, 5 x raccordo PFA con ghiera integrata, 1,6 mm OD, verde, 10 x raccordo PFA con ghiera integrata, 3,2 mm OD, blu, 10 x tappo cieco PFA, 2 x connettore, diritto, 6 - 8 mm ID, 1 x connettore, curvo, ID 5 - 11,5 mm, 1 connettore, angolato, ID 9,5 - 10 mm | |
HPLC System | |
Qualsiasi sistema HPLC |