Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Systems
- Liquid Chromatography Instruments
- Individual HPLC Components and Accessories
- HPLC Solvent Handling Components
- SCAT™ Set di smaltimento SCAT HPLC, V2.0
SCAT™ Set di smaltimento SCAT HPLC, V2.0
Codice prodotto. 17165501 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Dimensioni filo | N. di porte | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17165501 | 5 L | Polypropylene | S 50 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | Pezzo |
| 16493789 | 5 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 16403799 | 10 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17385343 | 5 L | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 Capillary, 3 Tubing) | 1 set |
| 17818733 | 12 L | HDPE | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | Pezzo |
| 17835704 | 10 L | HDPE | S90 | 5 (4 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17819273 | 2.50 L | HDPE | GL45 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17845714 | 5 L | HDPE | S55 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17825704 | 5 L | UN-X HDPE | S55 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17895714 | 5 L | UN-X HDPE | S51 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17885714 | 20 L | HDPE | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17875714 | 5 L | UN-X HDPE | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17855714 | 20 L | HDPE | S70/71 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17865714 | 5 L | HDPE-EC | S50 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17825724 | 10 L | HDPE-EC | S50 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17875704 | 5 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17845704 | 10 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17855704 | 20 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17805724 | 30 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17815724 | 10 L | HDPE-EC | S90 | 5 (4 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 18606478 | 5 L | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 Capillary, 3 Tubing) | 1 set |
Codice prodotto. 17165501
Marca: SCAT™ 307328
Descrizione
- Sistema personalizzato con componenti di alta qualità
- Tappi di sicurezza del produttore premium SCAT
- Contenitori di sicurezza in materiale HDPE o PP
- Prezzo interessante rispetto all'acquisto singolo
- Pronto all'uso, non sono necessari altri componenti
SCAT offre un sistema completo per l'approvvigionamento e lo smaltimento sicuro dei solventi in ambito analitico. Tutti i prodotti sono compatibili tra generazioni e perfettamente abbinati tra loro.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HPLC Systems |
| Tipo | Kit 3 |
| Canali dei solventi | 3 |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | SafetyWasteCap, 2x 3,2 mm OD, 1x 5,0 - 11,5mm ID (108025), contenitore salvaspazio, PP (107998), filtro di scarico S, con paraspruzzi e indicatore di sostituzione (310534) |
| Colore | White |
| Dimensioni filo | S 50 |
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| N. di porte | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) |