Learn More
SCAT™ Set di smaltimento SCAT HPLC, V2.0
Codice prodotto. 17825724 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.50 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Materiale:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Dimensioni filo:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
N. di porte:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 17825724
Marca: SCAT™ 307374
I set di rifiuti HPLC, V2.0 sono combinazioni economiche per lo smaltimento pulito e sicuro dei rifiuti liquidi di laboratorio dai sistemi HPLC o da altri strumenti analitici.
Tutti i set sono composti da un contenitore e da un SafetyCap originale SCAT con filtro di scarico, nonché da raccordi, tappi ciechi e un connettore per tubi.
  • Sistema personalizzato con componenti di alta qualità
  • Tappi di sicurezza del produttore premium SCAT
  • Contenitori di sicurezza in materiale HDPE o PP
  • Prezzo interessante rispetto all'acquisto singolo
  • Pronto all'uso, non sono necessari altri componenti
SCAT offre un sistema completo per l'approvvigionamento e lo smaltimento sicuro dei solventi in ambito analitico. Tutti i prodotti sono compatibili tra generazioni e perfettamente abbinati tra loro.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Sistemi HPLC
Tipo Set 14
Canali dei solventi 3
Materiale HDPE-EC
Include Tappo di sicurezza per rifiuti, S50, PTFE-EL, 2 x raccordo PFA 2,3 mm OD, 2 x raccordo PFA 3,2 mm OD, 1 x raccordo per tubo PP 5 - 11,5 mm ID, 1 x raccordo GL14 per filtro di scarico, 1 x tanica con striscia di visualizzazione, S50, 10 L, PE-HD a conduzione elettrostatica, 1 x cavo di messa a terra, 2 x morsetto, 1,5 m, 1 x filtro di scarico M, con paraspruzzi e indicatore di sostituzione
Colore Black
Dimensioni filo S50
Capacità (sistema metrico) 10 L
N. di porte 3 (2 Capillary, 1 Tubing)