Learn More
SCAT™ Set di smaltimento SCAT HPLC, V2.0
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.50 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Materiale:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Dimensioni filo:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
N. di porte:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Descrizione
Tutti i set sono composti da un contenitore e da un SafetyCap originale SCAT con filtro di scarico, nonché da raccordi, tappi ciechi e un connettore per tubi.
- Sistema personalizzato con componenti di alta qualità
- Tappi di sicurezza del produttore premium SCAT
- Contenitori di sicurezza in materiale HDPE o PP
- Prezzo interessante rispetto all'acquisto singolo
- Pronto all'uso, non sono necessari altri componenti
SCAT offre un sistema completo per l'approvvigionamento e lo smaltimento sicuro dei solventi in ambito analitico. Tutti i prodotti sono compatibili tra generazioni e perfettamente abbinati tra loro.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Sistemi HPLC |
| Tipo | Set 9 |
| Canali dei solventi | 3 |
| Materiale | HDPE |
| Include | Tappo di sicurezza per rifiuti, S60/61, 2 x raccordo PFA 2,3 mm OD, 2 x raccordo PFA 3,2 mm OD, 1 x raccordo per tubo PP 5 - 11,5 mm ID, 1 x raccordo GL14 per filtro di scarico, 1 x tanica, S60/61, 20 L, PE-HD, 1 x filtro di scarico M, con paraspruzzi e indicatore di sostituzione |
| Colore | White |
| Dimensioni filo | S60/61 |
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| N. di porte | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) |