Learn More
Memmert™ HPP Climate Chamber, 260 L, Stainless Steel
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Tensione:
115/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipi di allarme | Acustico e visivo |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Tipo di unità di controllo | Sistema di controllo a microprocessore PID digitale multifunzionale |
| Capacità (sistema metrico) | 260 L |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Lighting | LED |
| Tipo di spina | German Type |
| Umidità relativa | 20 to 90% |
| Temperature Range (Metric) | °° |
| Tipo | Climate Chamber |
| Vedi altri risultati |