Learn More
Novus Biologicals™ HPRG Antibody Pair [HRP]
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Descrizione
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human HPRG.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 15.63 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 15.63-1000 pg/mL |
| Saggio | Sandwich ELISA |
| Coniugato | HRP |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificità | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human HPRG. |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sandwich ELISA |
| Alias gene | DKFZp779H1622, Histidine-proline-rich glycoprotein, histidine-rich glycoprotein, HPRGHRGP |
| ID gene (immissione) | 3273 |
| Vedi altri risultati |