missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ HPRG Antibody Pair [HRP]

Codice prodotto. 18695720 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18695720

Marca: Novus Biologicals™ NBP2793065Plates

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Polyclonal/Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human HPRG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 15.63 pg/mL
Assay Sensitivity 15.63-1000 pg/mL
Saggio Sandwich ELISA
Coniugato HRP
Product Type Antibody Pairs
Specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human HPRG.
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) Sandwich ELISA
Alias gene DKFZp779H1622, Histidine-proline-rich glycoprotein, histidine-rich glycoprotein, HPRGHRGP
ID gene (immissione) 3273
Simbolo del gene HRG
Specie ospite Rabbit/Mouse
Contenuto kit
  • Standard: Each vial contains 35 ng of recombinant Human HPRG.
  • Capture Antibody: 1 mg/mL of mouse anti-Human HPRG monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of rabbit anti-Human HPRG polyclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4°C).
  • Quantità 5 Plates
    Status giuridico RUO
    Requisiti di stoccaggio Storage is content dependent.
    Bersaglio HPRG
    Tecnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.4 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20°C to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 1000 pg/mL is recommended.
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato