missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HPV16 Rabbit anti-Virus, Clone: HPV16/2058R, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
343.00€
Specifica
| Antigene | HPV16 |
|---|---|
| Clone | HPV16/2058R |
| Concentrazione | 0.2 mg/ml |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18335233
|
Novus Biologicals
NBP3-07310-20UG |
20 μg |
343.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
HPV16 Monoclonal specifically detects HPV16 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| HPV16 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Virus | |
| Human Papilloma Virus Type 16 | |
| IgG | |
| Protein A or G purified |
| HPV16/2058R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Human HPV16, major capsid protein L1 | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto