Learn More
IKA™ HRC 2 lite
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17803904 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17803904
Marca: IKA™ 0020104311
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Compact refrigerated and heating circulator with powerful 400 W cooling and 1000 W heating capacity, designed for simple tempering tasks down from -10 to 100°C.
  • Device for tempering bioreactors and laboratory reactors, open bath solutions or serves as a tempering source for measuring devices.
  • Compact and space-saving design allows the refrigerated and heating circulator fit in confined laboratory space conditions.
  • Easily accessible
  • Easy-to-clean mesh filter
  • Powerful pressure and suction pump
  • Sustainable thanks to the natural refrigerant R290
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura ambiente 5°C to 32°C
Descrizione Compact refrigerated and heating circulator
Capacità di raffreddamento 400 W
Portata 18 L/min.
Tipo di pompa Pressure/Suction Pump
Gamma di temperatura -10°C to +100°C
Tipo Refrigerated and Heating Circulator
Display LED
Capacità di riscaldamento 1000 W
Include HRC 2 lite, Olive for DN 8 hoses (2/Cs), USB A-B Cable
Pressione max 0.35 bar
Aspirazione max 0.15 bar
Livello di rumorosità 51 dBA
Tipo di spina EU
Classe di sicurezza IP21
Stabilità termica ±0.1 K
Larghezza (sistema metrico) 225 mm
Altezza (sistema metrico) 385 mm
Profondità (sistema metrico) 430 mm
Peso (sistema metrico) 24.9 kg
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz