Learn More
Horst™ Filo riscaldante HS
Click to view available options
Wattage:
100 w
250 w
350 w
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Flexible
- Very small winding radius
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 1.5 m |
| Tensione | 230 V |
| Modello | HS |
| Materiale | Filato in fibra di vetro |
| Wattage | 100 w |
| Product Type | Filo riscaldante |