Learn More
Horst™ HS Model Heating Cable
Codice prodotto. p-8005784
Click to view available options
Modello:
HMSG
HS
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico):
0.6m
1 m
4m
5m
6m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10789442
Marca: Horst™ 36004
Solo null disponibili
Specifica
Dimensioni (L x P) 500mm
Dimensioni (L x P x A) 500mm
Modello HMSG
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) 1 m
Product Type Heating Mat