Learn More
Abnova™ HSD11B1 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. 16116411
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16116411
Marca: Abnova™ H00003290P01.10ug
Human HSD11B1 full-length ORF ( AAH12593, 1 a.a. - 292 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MAFMKKYLLPILGLFMAYYYYSANEEFRPEMLQGKKVIVTGASKGIGREMAYHLAKMGAHVVVTARSKETLQKVVSHCLELGAASAHYIAGTMEDMTFAEQFVAQAGKLMGGLDMLILNHITNTSLNLFHDDIHHVRKSMEVNFLSYVVLTVAALPMLKQSNGSIVVVSSLAGKVAYPMVAAYSASKFALDGFFSSIRKEYSVSRVNVSITLCVLGLIDTETAMKAVSGIVHMQAAPKEECALEIIKGGALRQEEVYYDSSLWTTLLIRNPCRKILEFLYSTSYNMDRFINK
Specifica
Numero di accesso AAH12593
ID gene (immissione) 3290
Nome hydroxysteroid (11-beta) dehydrogenase 1
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene 11-DH, 11-beta-HSD1, HDL, HSD11, HSD11B, HSD11L, MGC13539, SDR26C1
Simbolo del gene HSD11B1
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.