Learn More
Abnova™ HSD11B1 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. p-7164351
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16116411
Marca: Abnova™ H00003290P01.10ug
Human HSD11B1 full-length ORF ( AAH12593, 1 a.a. - 292 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MAFMKKYLLPILGLFMAYYYYSANEEFRPEMLQGKKVIVTGASKGIGREMAYHLAKMGAHVVVTARSKETLQKVVSHCLELGAASAHYIAGTMEDMTFAEQFVAQAGKLMGGLDMLILNHITNTSLNLFHDDIHHVRKSMEVNFLSYVVLTVAALPMLKQSNGSIVVVSSLAGKVAYPMVAAYSASKFALDGFFSSIRKEYSVSRVNVSITLCVLGLIDTETAMKAVSGIVHMQAAPKEECALEIIKGGALRQEEVYYDSSLWTTLLIRNPCRKILEFLYSTSYNMDRFINK
Specifica
Numero di accesso AAH12593
ID gene (immissione) 3290
Nome hydroxysteroid (11-beta) dehydrogenase 1
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene 11-DH, 11-beta-HSD1, HDL, HSD11, HSD11B, HSD11L, MGC13539, SDR26C1
Simbolo del gene HSD11B1
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer