Learn More
HSPH1 Mouse anti-Human, Clone: 3H5A5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene HSPH1
Clone 3H5A5
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16888865
Vedere i documenti
Proteintech
66723-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16878865
Vedere i documenti
Proteintech
66723-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Western blot analysis using this antibody detected a band around 110 kDa in various lysates.
HSPH1 prevents the aggregation of denatured proteins in cells under severe stress, on which the ATP levels decrease markedly. This protein inhibits HSPA8/HSC70 ATPase and chaperone activities.
Specifica
Specifica
HSPH1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Antigen NY CO 25, DKFZp686M05240, Heat shock 110 kDa protein, Heat shock protein 105 kDa, HSP105, HSP105A, HSP105B, HSP110, HSPH1, KIAA0201, NY CO 25
HSPH1
IgG1
Protein G
Antibody
3H5A5
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
Human
Q92598
10808
HSPH1 Fusion Protein Ag27521
Primary
-20°C
HSPH1