Learn More
Horst™ HSQ Model Flexible Heating Cable
Click to view available options
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico):
1m
3m
4m
5m
6m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 1 Lm |
| Dimensioni (L x P x A) | 1 Lm |
| Requisiti elettrici | ∼230V Voltage |
| Modello | HSQ |
| Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) | 1m |
| Product Type | Flexible Heating Cable |