Learn More
Atago™ HSR–500 Hand-Held Refractometer
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Concentation via refractive index measurement
Specifica
Specifica
| Tipo | Handheld Refractometer |
| Scale Range | 0 to 90 Brix |
| Modello | HSR–500 |
| Tipo di bilancia | Brix |
| Peso (sistema metrico) | 600 g |
| Dimensioni (L x P x A) | 4 x 4 x 20 cm |