Learn More
Horst™ HSS Model Flexible Heating Conductor
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.6 m
10 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifikationer
Specifikationer
| Dimensioni (L x P) | 1 m |
| Dimensioni (L x P x A) | 1 m |
| Requisiti elettrici | Tensione ∼230 V |
| Modello | HSS |
| Product Type | Conduttore riscaldante flessibile |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering