Learn More
Gestigkeit Harry™ Hotplate, 50°C to 300°C, Aluminum Alloy
Codice prodotto. 11734838
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Aluminum Alloy
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11734838
Marca: Gestigkeit Harry™ HT32230
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shape: Rectangle, Size: 16.9 x 22.8 in.
Shape: Rectangle; Size: 16.9 x 22.8 in.
Specifica
Materiale piastra superiore Aluminum Alloy
Size 16.9 x 22.8 in.
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 300°C
Peso (sistema imperiale) 57.3 lb.
Peso (sistema metrico) 26 kg
Wattage 4000 W
Forma Rectangle
Tensione 230 V
Tipo Piastra riscaldante