Learn More
BTX™ HT 96-well Electroporation Plate
Click to view available options
Dimensioni gap (sistema metrico):
2 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 96-well disposable electroporation plate
- 2 mm gap
- 100 μL
- Coated
- 1 plate
Specifica
Specifica
| Formato | 96-well |
| Da utilizzare con (applicazione) | Transfection of Mammalian Cell, Transformation of Bacteria and Yeast, siRNA and cDNA Library Screening |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ECM 630 HT, ECM 830 HT, Gemini X2 HT, 96-Well Electroporation Systems |
| Linea di prodotti | BTX Electroporation |
| Product Type | Electroporation Consumable |
| Descrizione | 96-well Disposable Electroporation Plate, 2 mm gap, 100 μl, Coated, 1 plate |
| Camera di elettroporazione | 96-well Electroporation Plate |
| Quantità | 1 Ea. |
| Dimensioni gap (sistema imperiale) | 0.078 in. |
| Dimensioni gap (sistema metrico) | 2 mm |
| Vedi altri risultati |