Learn More
Trajan Scientific and Medical™ HT Science Silicon Septa
Codice prodotto. 15208623
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
9 mm
11.5 mm
12.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 25
Codice prodotto. 15208623
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0418992
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bleed and temperature optimized material.
  • Bleed and temperature optimized septa
  • Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
  • No bleed or contamination into the GC system
  • Maximum operating temperature of 400°C (330°C for 17mm size)
Specifica
Tipo HT
Diametro (sistema metrico) interno 12.5 mm
Quantità 24/Pk.