Learn More
Trajan™ HT Science Silicon Septa
Codice prodotto. p-8010106
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
9.5 mm
11 mm
17 mm
Quantità:
100/Pk.
25/Pk.
Confezione da 25
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Codice prodotto. 12975721
Marca: Trajan™ 041898
HT GC septa is a bleed and temperature optimized material
  • Bleed and temperature optimized septa
  • Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
  • No bleed or contamination into the GC system
  • Maximum operating temperature of 400°C (330°C for 17mm size)
Specifica
Tipo Setti in silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Temperatura (sistema metrico) max 400°C
Materiale Silicone
Quantità Confezione da 25