Learn More
HUBER HTS PS1 Heat Exchanger System
Product Code. 15226507
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Portata:
8 L/min.
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Product Code. 15226507
missing translation for 'mfr': HUBER 3068.0001.00
Only null left
Specifications
Temperatura ambiente 5°C to 40°C
Portata 8 L/min.
Tipo di pompa Circulation
Gamma di temperatura 5°C to 80°C
Pressione max 0.2 bar
Modello HTS 1
Larghezza (sistema metrico) 280 mm
Altezza (sistema metrico) 387 mm
Profondità (sistema metrico) 398 mm
Peso (sistema metrico) 18 kg
Electrical Requirements 200-240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz
Tensione 220/240 V
Frequenza 50/60 Hz