Learn More
HUBER HTS 6 Heat Exchanger Unit
Codice prodotto. 13332079
Click to view available options
Capacità di raffreddamento:
6 kW (at 20°C)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13332079
Marca: HUBER 3011.0002.01
The compact HTS provides low cost cooling with a stable pressure and flow to the application. The machine is silent, efficient and energy saving. The HTS heat exchanger is suited for temperature control of bio reactors, condensers, rotary evaporators, vapour traps etc.
HTS 6 with controller 'Pilot ONE'
  • Heat Exchanger Unit
  • Temperature range: 3°C to 95°C
  • Cooling power at 20°C: 6kW
  • Max. delivery pressure 2. 5bar
  • Max. delivery 25L/min
  • Pump connection: G3/4 male
  • Power supply 200-240V 1∼/2∼ 50/60Hz
  • General alarm via PoKo (volt free contacts)
  • Monitoring of the flow temperature
  • Level monitoring
  • Thermal fluid - primary circuit water 3/20°C (max. 6bar)
  • Thermal fluid - secondary circuit water 3°C to 95°C
Specifica
Temperatura ambiente 5°C to 40°C
Comunicazioni Ethernet
Capacità di raffreddamento 6 kW (at 20°C)
Portata 25 L/min.
Tipo di pompa Circulation
Gamma di temperatura 3°C to 95°C
Pressione max 2.5 bar
Modello HTS 6
Stabilità termica ±°
Collegamenti USB Yes
Larghezza (sistema metrico) 400 mm
Altezza (sistema metrico) 529 mm
Profondità (sistema metrico) 491 mm
Peso (sistema metrico) 34 kg
Electrical Requirements 200/240V 50/60 Hz
Tensione 220/240 V
Frequenza 50/60 Hz