Learn More
Hamilton™ Small Hub Removable Needle, Custom Length
Codice prodotto. 11573314
Click to view available options
Calibro dell'ago:
27 G
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11573314
Marca: Hamilton™ 780301
Suitable for use with removable (RN)-style syringes thar are 100μL or smaller. Hamilton™ Small Hub Removable Needle, Custom Length is available in lengths between 0.375 and 12 inches.
  • Autoclavable
  • Gas sterilizable
  • 6/Pk
Specifica
Calibro dell'ago 27 G
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375 to 12 in.
Product Type Small Hub Needle
Stile del punto dell'ago Custom Point Style (2, 3, or 4)