Learn More
Fisherbrand™ Hub-Shaped Stir Bars
Codice prodotto. 10313362 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
45 mm
70 mm
Diametro (sistema metrico):
27 mm
37 mm
Altezza (sistema metrico):
27mm
37mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10313362
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides very stable stirring, especially at low speeds. Fisherbrand™ Hub-Shaped Stir Bars are isostatically molded in pure, FDA-approved PTFE plastic.
  • Guaranteed inert and leak-free
  • Available with Alnico V or rare earth magnets
  • Individually polished to stay cleaner for longer
Order Info
DimensionsLxW
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore White
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Dimensioni (L x P x A) 70 x 37 x 37mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Altezza (sistema metrico) 37mm
Diametro (sistema metrico) 37 mm
Lunghezza (sistema metrico) 70 mm
Quantità 1/Ea.