missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human alpha-Actinin 1 Recombinant Protein

Codice prodotto. 18253285 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
0.5 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
0.50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18253285

Marca: Novus Biologicals™ NBP2597250.1MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-249 of Human alpha-Actinin 1 The Recombinant Human alpha-Actinin 1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human alpha-Actinin 1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Concentrazione 1mg/mL
Da utilizzare con (applicazione) PAGE
Formulazione Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) containing 10% glycerol
Peso molecolare 31.4 kDa
Nome ACTN1 Recombinant Protein
Quantità 0.1 mg
Sorgente E.coli
Requisiti di stoccaggio Protect from light. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, −20 to −70°C as supplied. 3 months, −20 to −70°C under sterile conditions after opening.
Status giuridico RUO
Alias gene actinin 1 smooth muscle, actinin, alpha 1, ACTN1
Simbolo del gene ACTN1
Product Type Recombinant Protein
Coniugato Unconjugated
Cross-reattività Human
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by Colloidal Coomassie™ Blue stain
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato