missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Aminopeptidase N/CD13 DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantità:
1 Kit (for 15 Plates)
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Human Aminopeptidase N/CD13 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Aminopeptidase N/CD13.
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Kit (for 15 Plates) |
| Specie | Human |
| Coniugato | Biotin |
| Intervallo saggio | 0.31 to 20 ng/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 290 |
| Sinonimo | alanyl (membrane) aminopeptidase, Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, aminopeptidase N, ANPEP, AP-M, APN, AP-N, CD13, CD13 antigen, CD13APN, EC 3.4.11, EC 3.4.11.2, gp150, LAP1, Microsomal aminopeptidase, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13, P150, PEPN, PEPNhAPN |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto