Learn More
Proteintech™ Human APCS ELISA Kit
Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Target Species:
Human
Dimensione della confezione:
96 tests
Descrizione
- Recognizes human APCS
- Serum amyloid P component (SAP, APCS) belongs to family of pentraxins, a superfamily of plasma proteins characterizes by pentameric assembly and calcium-dependent ligand binding
- Constitutive serum protein synthesizes by hepatocytes
- Can interact with DNA and histones, may scavenge nuclear material released from damaged circulating cells
- Can bind to fibrils in all types of amyloid deposits and contributes to pathogenesis of amyloidosis
Process:
- Antibody specific for APCS pre-coated onto microwells
- APCS protein in samples captured by the coated antibody after incubation
- After extensive washing, another antibody specific for APCS is added to detect captured APCS protein
- For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
- Solution containing sulfuric acid used to stop color development and color intensity
- Proportional to quantity of bound protein, measurable at 450 nm with correction wavelength set at 630 nm
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | BC007058 |
| Intervallo saggio | 15.6 to 1000 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 2.6 pg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 13485 |
| Metodo di rilevamento | Sandwich ELISA, Double Antibody |
| Immunoassay Kit Format | Coated ELISA Kit |
| Tipo di campione | Plasma, Serum |
| Substrato | DAB |
| Target Species | Human |
| ID gene (immissione) | 325 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 96TEST Human Total IL-18 ELISA Kit
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine