Learn More
R&D Systems™ Human Aquaporin 4/AQP4 (NP_001641.1) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Specifica
Specifica
| Gene | Aquaporin-4 |
| Numero di accesso | NP_001641.1 |
| ID gene (immissione) | 361 |
| Alias gene | AQP4, AQP-4, aquaporin 4, MGC22454, MIWC, WCH4 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Human |
| Quantità | 10 μg |