Learn More
R&D Systems™ Human B3GNT3 (NP_055071) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Specifica
Specifica
| Gene | B3GNT3 |
| Numero di accesso | (NP_055071 |
| ID gene (immissione) | 10331 |
| Alias gene | B3GALT8, B3GAL-T8, B3GN-T3, B3GNT-3, Beta-1,3-galactosyltransferase 8, Beta-1,3-GalTase 8, Beta-1,3-Gn-T3, Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 3, beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase bGnT-3, Beta3GalT8, Beta3Gal-T8, beta3Gn-T3, Beta-3-Gx-T8, BGnT-3, Core 1 extending beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase, core1-beta3GlcNAcT, EC 2.4.1, EC 2.4.1.-, HP10328, putative type II membrane protein, TMEM3, TMEM3beta3Gal-T8, transmembrane protein 3, UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,3-galactosyltransferase 8, UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,3-galactosyltransferase 8, UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 3 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Human |
| Quantità | 10 μg |