missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human B7-H4 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
251.00€ - 526.00€
Specifica
| Antigene | B7-H4 |
|---|---|
| Clone | 973816 |
| Diluizione | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 1-25 ug/mL, CyTOF-ready |
| Applicazioni | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18734859
![]() |
R&D Systems
MAB65761-SP |
25 μg |
251.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18778159
![]() |
R&D Systems
MAB65761-100 |
100 μg |
526.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
B7-H4 Monoclonal specifically detects B7-H4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.Specifica
| B7-H4 | |
| Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 1-25 ug/mL, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| B7h.5, B7H4, B7-H4, B7H4T-cell costimulatory molecule B7x, B7S1, B7S1VCTN1, B7x, B7XPRO1291, FLJ22418, Immune costimulatory protein B7-H4, Protein B7S1, T cell costimulatory molecule B7x, V-set domain containing T cell activation inhibitor 1, V-set domain-containing T-cell activation inhibitor 1, Vtcn1 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human B7-H4 Phe29-Ala258 Accession # Q7Z7D3 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human B7-H4 in direct ELISAs. |
| 973816 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q7Z7D3 | |
| 79679 | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
For Research Use Only (RUO)
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto