Learn More
Human C-Reactive Protein/CRP Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
251.00€ - 2570.00€
Specifica
| Antigene | C-Reactive Protein/CRP |
|---|---|
| Clone | 232007 |
| Concentrazione | LYOPH |
| Diluizione | ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL |
| Applicazioni | ELISA |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18761249
![]() |
R&D Systems
MAB17071-SP |
25 μg |
251.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18762808
![]() |
R&D Systems
MAB17071-100 |
100 μg |
637.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18755499
![]() |
R&D Systems
MAB17071-500 |
500 μg |
2570.00€
500µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
C-Reactive Protein/CRP Monoclonal specifically detects C-Reactive Protein/CRP in Human samples. It is validated for ELISA Capture (Matched Antibody Pair).Specifica
| C-Reactive Protein/CRP | |
| LYOPH | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, CRP, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895 | |
| CRP | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 232007 | |
| ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| P02741 | |
| 1401 | |
| Human plasma-derived CRP Accession # P02741 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human CRP in direct ELISAs. |