missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human C-Reactive Protein/CRP Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
294.00€ - 578.00€
Specifica
| Antigene | C-Reactive Protein/CRP |
|---|---|
| Clone | 232007R |
| Diluizione | ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18729888
![]() |
R&D Systems
MAB17071R-SP |
25 μg |
294.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18774879
![]() |
R&D Systems
MAB17071R-100 |
100 μg |
578.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
C-Reactive Protein/CRP Monoclonal specifically detects C-Reactive Protein/CRP in Human samples. It is validated for ELISA Capture (Matched Antibody Pair).Specifica
| C-Reactive Protein/CRP | |
| ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Human | |
| P02741 | |
| 1401 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 232007R | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, CRP, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895 | |
| Human plasma-derived CRP Accession # P02741 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human CRP in direct ELISAs. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto