missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human C-Reactive Protein/CRP Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
251.00€ - 516.00€
Specifica
| Antigene | C-ReactiveProtein/CRP |
|---|---|
| Clone | 987318 |
| Diluizione | Western Blot 2μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18189800
![]() |
R&D Systems
MAB17074-SP |
25 μg |
251.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18161451
![]() |
R&D Systems
MAB17074-100 |
100 μg |
516.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
C-Reactive Protein/CRP Monoclonal specifically detects C-Reactive Protein/CRP in Human samples. It is validated for Western Blot.Specifica
| C-ReactiveProtein/CRP | |
| Western Blot 2μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Human | |
| P02741 | |
| 1401 | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 987318 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS. | |
| C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, CRP, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human C-Reactive Protein/CRP Phe17-Pro224 Accession # P02741 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human C-Reactive Protein/CRP in direct ELISAs. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto