Learn More
R&D Systems™ Human C-Reactive Protein/CRP Quantikine ELISA Kit
Specifica
Specifica
| Specificità | Natural and recombinant human CRP. |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 1401 |
| Quantità | 1 Pack (6 Plates) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
| Sinonimo | C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, CRP, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895 |
| Bersaglio | Human |