missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human C-Reactive Protein/CRP QuicKit Control Group 265

Codice prodotto. 18760497
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
1 set
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18760497

Marca: R&D Systems™ QC265

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For use with catalog number QK1707

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) Control
ID gene (immissione) 1401
Quantità 1 Ea.
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinonimo C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, CRP, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895
Bersaglio C-Reactive Protein/CRP
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato