missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human C-Reactive Protein/CRP QuicKit ELISA
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
pezzi 96
Specifica
Specifica
| Assay Sensitivity | 0.079 ng/mL |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma, Serum |
| Specificità | Natural and Recombinant Human CRP |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 1401 |
| Measuring Range | 0.78 to 50 ng/mL |
| Quantità | 1 Kit |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
| Sinonimo | C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, CRP, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto