Learn More
R&D Systems™ Human Caspase-1/ICE Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Sufficiente per:
1 x 96-well Plate
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Human Caspase-1/ICE Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Caspase-1 in cell culture supernates (100 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 6.25 - 400pg/mL |
| Assay Sensitivity | 1.24pg/mL |
| Coniugato | HRP |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant |
| Specificità | Natural and Recombinant Human Caspase-1 |
| Sufficiente per | 1 x 96-well Plate |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 834 |
| Volume del campione | Cell Culture Supernates (100uL) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Vedi altri risultati |